Stampa…
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60157-1G OR60157-250MG
APOSOR60157-1GEA 140 EUR
APOSOR60157-1G APOSOR60157-250MG
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
5-Bromo-4-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16628188
CAS Number: 1257535-48-0