Stampa…
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60154-1G OR60154-250MG
APOSOR60154-1GEA 248 EUR
APOSOR60154-1G APOSOR60154-250MG
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
5-Chloro-2-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214212
CAS Number: 1256812-94-8