Stampa…
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-3,5-dimethylpyridine
OR60147-250MG OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA 328 EUR
APOSOR60147-250MG APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,163 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11052634
CAS Number: 7584-08-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III