Stampa…
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR60131-1G OR60131-250MG OR60131-500MG OR60131-2.5G OR60131-5G
APOSOR60131-1GEA 91.5 EUR
APOSOR60131-1G APOSOR60131-250MG APOSOR60131-500MG APOSOR60131-2.5G APOSOR60131-5G
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01630406
CAS Number: 63674-47-5