Stampa…
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60114-1G OR60114-5G OR60114-250MG
APOSOR60114-1GEA 60.9 EUR
APOSOR60114-1G APOSOR60114-5G APOSOR60114-250MG
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
3-Iodo-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781627
CAS Number: 885518-96-7