Stampa…
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60108-1G OR60108-2.5G OR60108-500MG
APOSOR60108-1GEA 212 EUR
APOSOR60108-1G APOSOR60108-2.5G APOSOR60108-500MG
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
7-Chloropyrido[3,4-b]pyrazine
Formula: C₇H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11044722
CAS Number: 93049-39-9