6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Chloro-6-azabenzimidazole, 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
OR60107-1G
OR60107-250MG
APOSOR60107-1GEA
290
EUR
APOSOR60107-1G
APOSOR60107-250MG
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
6-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formula:
C₆H₄ClN₃ Peso molecolare: 153,569 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12022343 CAS Number: 2589-11-9 |