Stampa…
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 56.8 EUR
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 188,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907961
CAS Number: 607373-83-1