Stampa…
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60088-5G OR60088-1G
APOSOR60088-5GEA 357 EUR
APOSOR60088-5G APOSOR60088-1G
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate 96%
Tetraethyl ethylene-1,1-diylbisphosphonate
Formula: C₁₀H₂₂O₆P₂
Punto di ebollizione: 115…116 °C (0,05 mm Hg)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09263518
CAS Number: 37465-31-9