Stampa…
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA 40.6 EUR
APOSOR60048-1G APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₂BrClN₂
Peso molecolare: 217.45 g/mol
Punto di ebollizione: 111…113 °C (0.15 mm Hg)
Punto di fusione: 87…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000884
CAS Number: 1053659-39-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III