Stampa…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Methylthiazol-4-yl)acetic acid, 4-(Carboxymethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
OR60043-1G OR60043-250MG
APOSOR60043-1GEA 81.5 EUR
APOSOR60043-1G APOSOR60043-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di fusione: 123,5…124.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02669593
CAS Number: 13797-62-1