Stampa…
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G OR60008-250MG
APOSOR60008-1GEA 251 EUR
APOSOR60008-1G APOSOR60008-250MG
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₂N₂O
Peso molecolare: 94,071 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059302
CAS Number: 55242-84-7