5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈BrNO Punto di fusione: 50,5…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109319 CAS Number: 21354-98-3 |