Stampa…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Formylphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR59953-1G OR59953-250MG
APOSOR59953-1GEA 154 EUR
APOSOR59953-1G APOSOR59953-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109323
CAS Number: 179056-82-7