Stampa…
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromoquinolin-8-yl methyl ether, 4-Bromo-8-methoxy-1-azanaphthalene
OR59910-1G OR59910-5G
APOSOR59910-1GEA 198 EUR
APOSOR59910-1G APOSOR59910-5G
4-Bromo-8-methoxyquinoline
4-Bromo-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈BrNO
Peso molecolare: 238,081 g/mol
Punto di fusione: 97,2…97.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08063209
CAS Number: 103028-31-5