Stampa…
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59897-1G OR59897-250MG
APOSOR59897-1GEA 281 EUR
APOSOR59897-1G APOSOR59897-250MG
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-{4-[Methyl(aminomethyl)]phenyl}-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109326
CAS Number: 944450-83-3
UN: 3259
ADR: 8,III