Stampa…
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-1,2-diazine, 4-Formylpyridazine
OR59872-1G OR59872-250MG OR59872-5G
APOSOR59872-1GEA 317 EUR
APOSOR59872-1G APOSOR59872-250MG APOSOR59872-5G
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Pyridazine-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄N₂O
Punto di fusione: 90…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06227447
CAS Number: 50901-42-3