Stampa…
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-oxo-5,6,7,8-tetrahydropteridine
OR59870-1G OR59870-250MG
APOSOR59870-1GEA 415 EUR
APOSOR59870-1G APOSOR59870-250MG
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one 95+%
2-Chloro-7,8-dihydropteridin-6(5H)-one
Formula: C₆H₅ClN₄O
Peso molecolare: 184.583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062762
CAS Number: 944580-73-8