4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59856-1G
OR59856-250MG
APOSOR59856-1GEA
150
EUR
APOSOR59856-1G
APOSOR59856-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole 98%
4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-oxazole
Formula:
C₅H₇NO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08703638 CAS Number: 141567-53-5 |