Stampa…
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,3-Oxazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)oxazole
OR59847-1G OR59847-250MG
APOSOR59847-1GEA 149 EUR
APOSOR59847-1G APOSOR59847-250MG
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
4-(Hydroxymethyl)-1,3-oxazole
Formula: C₄H₅NO₂
Peso molecolare: 99,088 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08703646
CAS Number: 155742-48-6