Stampa…
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-3-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR59832-1G OR59832-10G OR59832-5G
APOSOR59832-1GEA 69.8 EUR
APOSOR59832-1G APOSOR59832-10G APOSOR59832-5G
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Bromo-3-chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrCl₂O₂S
Peso molecolare: 289,962 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973905
CAS Number: 874801-46-4
UN: 3261
ADR: 8,III