Thiazol-2-ylmethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₆N₂S Densità: 1,204 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02854204 CAS Number: 55661-33-1 UN: 2735 ADR: 8,II |