Stampa…
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Nitro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR59827-1G OR59827-25G OR59827-5G
APOSOR59827-1GEA 56.8 EUR
APOSOR59827-1G APOSOR59827-25G APOSOR59827-5G
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-6-nitro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₈N₂O₃
Peso molecolare: 192,171 g/mol
Punto di fusione: 201…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00559317
CAS Number: 22246-16-8