Stampa…
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Methoxy-3-methylureido)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5973-1G OR5973-250MG
APOSOR5973-1GEA 379 EUR
APOSOR5973-1G APOSOR5973-250MG
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-{[Methoxy(methyl)carbamoyl]amino}benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₃BN₂O₄
Peso molecolare: 306,165 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027291
CAS Number: 874297-84-4