Stampa…
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Benzoyl-3-(5-methylisoxazol-3-yl)thiourea
OR5954-1G OR5954-5G
APOSOR5954-1GEA 51 EUR
APOSOR5954-1G APOSOR5954-5G
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide 97%
N-[(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)carbamothioyl]benzamide
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₂S
Peso molecolare: 261,3 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126665
CAS Number: 85156-33-8