Stampa…
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl [4-(methylsulphanyl)phenyl]acetate, 4-(Methylthio)phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-[4-(methylsulphanyl)phenyl]ethanoate
OR59459-1G OR59459-5G
APOSOR59459-1GEA 58 EUR
APOSOR59459-1G APOSOR59459-5G
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate 99%
Ethyl 4-(methylsulphanyl)phenylacetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂S
Peso molecolare: 210.293 g/mol
Punto di fusione: 55…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09751249
CAS Number: 14062-27-2