Stampa…
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR59436-1G OR59436-5G
APOSOR59436-1GEA 68.3 EUR
APOSOR59436-1G APOSOR59436-5G
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366379
CAS Number: 143426-52-2
UN: 1759
ADR: 8,III