5-Carboxy-2-chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Borono-4-chloro-2-methoxybenzoic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₈H₈BClO₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878319 CAS Number: 957066-09-0 |