Stampa…
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR59410-1G OR59410-5G
APOSOR59410-1GEA 132 EUR
APOSOR59410-1G APOSOR59410-5G
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
3-Bromo-5-[(4-methoxybenzyl)oxy]pyridine
Formula: C₁₃H₁₂BrNO₂
Peso molecolare: 294,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878436
CAS Number: 552331-73-4