Stampa…
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59370-1G OR59370-250MG OR59370-5G
APOSOR59370-1GEA 65.5 EUR
APOSOR59370-1G APOSOR59370-250MG APOSOR59370-5G
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate 97%
Methyl 6-(pyrrolidin-1-yl)nicotinate
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Punto di fusione: 119…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664433
CAS Number: 210963-94-3