Stampa…
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR59365-1G OR59365-250MG
APOSOR59365-1GEA 430 EUR
APOSOR59365-1G APOSOR59365-250MG
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(ethoxymethyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₁₄N₂O₃
Peso molecolare: 198,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878405
CAS Number: 957062-83-8