Stampa…
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59362-1G OR59362-500MG
APOSOR59362-1GEA 326 EUR
APOSOR59362-1G APOSOR59362-500MG
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₉ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861469
CAS Number: 75634-04-7