2-Bromo-6-chloro-3-methoxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 2-Bromo-6-chloro-3-methoxyphenylboronic acid
Formula:
C₇H₇BBrClO₃ Peso molecolare: 265.297 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878341 CAS Number: 957062-90-7 |