Stampa…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Tosyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
OR59354-1G OR59354-250MG
APOSOR59354-1GEA 0 EUR
APOSOR59354-1G APOSOR59354-250MG
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 266,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878406
CAS Number: 957063-02-4