Stampa…
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59349-1G OR59349-250MG
APOSOR59349-1GEA 183 EUR
APOSOR59349-1G APOSOR59349-250MG
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
4-[(5-Bromopyridin-2-yl)carbonyl]morpholine
Formula: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878428
CAS Number: 957063-06-8