Stampa…
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR59345-1G OR59345-250MG
APOSOR59345-1GEA 343 EUR
APOSOR59345-1G APOSOR59345-250MG
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
4-(2-Aminophenoxy)benzeneboronic acid hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂BNO₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878349
CAS Number: 957063-10-4