Stampa…
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethoxy-5-methoxyphenylboronic acid
OR59337-1G OR59337-250MG OR59337-5G
APOSOR59337-1GEA 109 EUR
APOSOR59337-1G APOSOR59337-250MG APOSOR59337-5G
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09878346
CAS Number: 957065-85-9