5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR59335-1G
OR59335-5G
OR59335-250MG
APOSOR59335-1GEA
141
EUR
APOSOR59335-1G
APOSOR59335-5G
APOSOR59335-250MG
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
5-Bromo-4-chloro-2-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆BrClO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878363 CAS Number: 95383-17-8 |