Stampa…
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 176 EUR
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂·ClH
Peso molecolare: 144,602 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878433
CAS Number: 957065-90-6