Stampa…
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5931-5G OR5931-1G
APOSOR5931-5GEA 114 EUR
APOSOR5931-5G APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₄
Peso molecolare: 275,096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06628784
CAS Number: 26050-64-6