4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methylamine, N,N-Dimethyl-1-(piperidin-4-yl)methanamine
OR5900-1G
OR5900-250MG
OR5900-5G
APOSOR5900-1GEA
394
EUR
APOSOR5900-1G
APOSOR5900-250MG
APOSOR5900-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
4-[(Dimethylamino)methyl]piperidine
Formula:
C₈H₁₈N₂ Peso molecolare: 142,242 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05215181 CAS Number: 138022-00-1 |