Stampa…
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N,N-Dimethylpiperidin-3-amine
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 118 EUR
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,215 g/mol
Punto di ebollizione: 58 °C (6,75 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796405
CAS Number: 50534-49-1