Stampa…
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5849-1G OR5849-5G OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA 23.4 EUR
APOSOR5849-1G APOSOR5849-5G APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₄
Peso molecolare: 184,149 g/mol
Punto di fusione: 87…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832858
CAS Number: 18677-41-3