2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Used in the synthesis of various 1-N-acyl derivatives which model the N-glycosylamine linkage of glycoproteins.
Formula:
C₈H₁₆N₂O₅ Punto di fusione: 103…112 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00057751 CAS Number: 4229-38-3 |