Stampa…
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Azetidin-1-yl 4-bromophenyl sulphone, 1-[(Azetidin-1-yl)sulphonyl]-4-bromobenzene, 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetane, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)azetidine
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 74.4 EUR
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂S
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363814
CAS Number: 530081-57-3