Stampa…
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,5'-Bis(methoxycarbonyl)-3,3'-bipyridine
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 869 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₄
Peso molecolare: 272,256 g/mol
Punto di fusione: 226…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363810
CAS Number: 128612-43-1