4-Amino-3-hydroxypyridine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₆N₂O·ClH Punto di fusione: 222…223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08729308 CAS Number: 1206679-69-7 |