Stampa…
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00455715
CAS Number: 59777-72-9