Stampa…
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5760-1G OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA 236 EUR
APOSOR5760-1G APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₈BClN₂O₃
Peso molecolare: 214,414 g/mol
Punto di fusione: 144…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363764
CAS Number: 850589-37-6