Stampa…
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 104 EUR
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Formula: C₆H₆BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788274
CAS Number: 59488-34-5